Principaux documents
594628
Sigma-Aldrich
4-Butoxy-2-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
123-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C11H17BO3/c1-3-4-7-15-10-5-6-11(12(13)14)9(2)8-10/h5-6,8,13-14H,3-4,7H2,1-2H3
Clé InChI
CSHDCDLMFFZDJB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable