Documents
695629
Sigma-Aldrich
5-Hexyl-2-thiopheneboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(5-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H27BO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5
Point d'ébullition
140-142 °C/0.5 mmHg
Densité
0.977 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-14(20-13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
FWZQTJFOKCBQGX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.