424285
3-Octylthiophene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.492 (lit.)
Point d'ébullition
106-107 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C12H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
Clé InChI
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,5-dibromo-3-octylthiophene
- poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene)
- regioregular poly(3-octylthiophene) (POT)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup