Principaux documents
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
100 MG
220,00 $
500 MG
891,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
220,00 $
500 MG
891,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.22
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pf
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
Clé InChI
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable