Principaux documents
CRM78294
Supelco
Octadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
100 MG
142,00 $
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
142,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.49
Beilstein:
1740138
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
142,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
8.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 119 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pb
317 °C (lit.)
Pf
26-29 °C (lit.)
Densité
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Clé InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
330.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
166 °C - closed cup