Principaux documents
592544
Sigma-Aldrich
2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
≥95%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15BFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
29-33 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(F)nc2
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
ZKSRQMCKFLGPQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.