Documents
576565
Sigma-Aldrich
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Pyridylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
102-104.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccnc2
InChI
1S/C11H16BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-6-5-7-13-8-9/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.