591424
D-Mannitol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
Pf
167-170 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i3+1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-ZRXDASGMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable