Principaux documents
487821
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-13C4
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled acetic anhydride
250 MG
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
1 270,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(13CH313CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
138-140 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
1.122 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-JCDJMFQYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Begoña Echeverria et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11460-11467 (2015-10-21)
Methods for the absolute quantification of glycans are needed in glycoproteomics, during development and production of biopharmaceuticals and for the clinical analysis of glycan disease markers. Here we present a strategy for the chemo-enzymatic synthesis of (13)C labeled N-glycan libraries