Principaux documents
299189
Sigma-Aldrich
Acetone-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
250 MG
439,00 $
1 G
1 240,00 $
439,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
439,00 $
1 G
1 240,00 $
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CO13CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
439,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C (lit.)
Pf
-94 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup