Principaux documents
591130
Sigma-Aldrich
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Synonyme(s) :
Methyl 3-boronobenzoate
1 G
38,20 $
5 G
88,00 $
38,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
38,20 $
5 G
88,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
38,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pf
205-208 °C (lit.)
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clé InChI
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
  • Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
  • Trifluoromethylation
  • Cyanation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable