Principaux documents
575518
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1-propanesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
H3COC6H4O(CH2)3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
45-46.7 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OCCCS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13ClO4S/c1-14-9-3-5-10(6-4-9)15-7-2-8-16(11,12)13/h3-6H,2,7-8H2,1H3
Clé InChI
UFZBQBXKJZWBBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges