Principaux documents
575069
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dimethylisoxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
41-46 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cc1noc(C)c1N
InChI
1S/C5H8N2O/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h6H2,1-2H3
Clé InChI
INSUSOZBMWJGDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-3,5-dimethylisoxazole can be prepared via reduction of 3,5-dimethyl-4-nitroisoxazole in the presence of Zn/NH4Cl in H2O.
Application
4-Amino-3,5-dimethylisoxazole may be used in the synthesis of 3,5-dimethyl-4-phenylazoisoxazole via reaction with nitrosobenzene.The diazonium salt of 4-Amino-3,5-dimethylisoxazole can react with cupric sulfate to form acetyltriazole derivatives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Grunanger P and Vita-Finzi P
Isoxazoles, Volume 49, part 1 (1991)
Transformations in the Isoxazole Series: Synthesis of Substituted 2-Aminothiazoles
Pascual A, et al.
Helvetica Chimica Acta, 74(3), 531-542 (1991)
"Transformations in the Isoxazole Series: Synthesis of Substituted 2-Aminothiazoles"
Pascual A, et al.
Helvetica Chimica Acta, 74(3), 531-542 (1991)