Principaux documents
R173932
4-CL-2-(3-FLUOROSULFONYL-4-HEXADECYLOXY-PHENYL)-QUINOLINE-6-SULFONYL FLUORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H40ClF2NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
644.246
Numéro MDL:
Autres remarques