Principaux documents
900574
Sigma-Aldrich
(S)-2-Phenylpiperidine
95%
1 G
711,00 $
711,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
711,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
711,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1[C@@H](CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m0/s1
Clé InChI
WGIAUTGOUJDVEI-NSHDSACASA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C