Principaux documents
567434
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
77-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
Clé InChI
ZLODKAZZRDLUKX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable