Documents
559520
Sigma-Aldrich
4-Amino-3,5-dinitrobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(NO2)2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
144-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3N3O4/c8-7(9,10)3-1-4(12(14)15)6(11)5(2-3)13(16)17/h1-2H,11H2
Clé InChI
VACNDKUQVLNNLD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable