Principaux documents
41917
Supelco
Isobornyl acetate
analytical standard
100 MG
106,00 $
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
106,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.24
106,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥94.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
pb
229-233 °C (lit.)
Densité
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
Clé InChI
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup