Documents
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
Synonyme(s) :
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
About This Item
Formule linéaire :
C4N2H2FOOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
180-184 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable