1279065
USP
Fluorouracil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluorouracil
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
180-184 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fluorouracil
- Flucytosine
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable