193925
4-Methylthiazole
99%
48,90 $
About This Item
48,90 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cscn1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-6-3-5-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
QMHIMXFNBOYPND-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup