557927
1-Ethynylnaphthalene
97%
Synonyme(s) :
α-Ethynylnaphthalene, α-Naphthylacetylene, 1-Ethynylnaphthalene, 1-Naphthylacetylene, 1-Naphthylethyne
397,00 $
About This Item
397,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6500 (lit.)
Densité
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H8/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h1,3-9H
Clé InChI
MCZUXEWWARACSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.8 °C - closed cup