592609
4-Ethynyl-N,N-dimethylaniline
97%
Synonyme(s) :
4-Dimethylaminophenylacetylene
127,00 $
About This Item
127,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
49-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H11N/c1-4-9-5-7-10(8-6-9)11(2)3/h1,5-8H,2-3H3
Clé InChI
ZWMAYLMVFSCMMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- copper(I) arylacetylide via reaction with copper(II)acetate[2]
- N,N-dimethyl-4-(3-pyridinylethynyl)aniline via Sonogashira–Hagihara coupling with 3-iodopyridine[3]
- [[5,15-bis[(40-dimethylamino)phenyl]ethynyl]-10,20-bis[(triisopropylsilyl)ethynyl]porphyrinato]magnesium(II) via reaction with dibromo magnesium porphyrin[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves