Principaux documents
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
1 G
301,00 $
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
301,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
80 °C
Chaîne SMILES 
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
Clé InChI
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1