Principaux documents
557420
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
142-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1CCN(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-9(11(14)15)6-7-12(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,14,15)
Clé InChI
KIXWRXJXMVUWCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable