Key Documents
555649
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
96%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
44-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
Clé InChI
WHJAQKAAIOHCGN-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 2,4,6-trichlorothiophenol and N-(2-hydroxymethylphenyl)-2,4,6-trichlorobenzenesulfonamide.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis of novel nitrogen-containing ligands for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes.
Fonseca MH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(14), 1989-1994 (2003)
Quantitative structure-activity analysis in dihydropteroate synthase inhibition of sulfones. Comparison with sulfanilamides.
De Benedetti PG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(3), 459-464 (1987)