235881
1-Naphthalenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Point d'ébullition
194-195 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
64-67 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
ClS(=O)(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO2S/c11-14(12,13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
DASJFYAPNPUBGG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 5′-O-naphthaleneiulfonyldeoxyuridine
- 1-sulfonylindazole derivatives
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges