Documents
545694
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
55-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, also known as 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, is an aryl sulfonyl chloride derivative. It participates in the synthesis of hexahydropyrazino[1,2-a]pyrimidine derivatives.
Application
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 2,4-dichlorothiophenol.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
An efficient synthesis of (E)-(2-arylpyrazino [1,2-a]pyrimidine-4-ylidene) acetonitriles and cyanomethyl appended pyrimidines.
Pratap R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 549-553 (2007)