Principaux documents
532738
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
1 G
32,60 $
5 G
40,40 $
32,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
32,60 $
5 G
40,40 $
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
32,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
231-232 °C (lit.)
Densité
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-3-1-2-5(8)4-6/h1-4H
Clé InChI
OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, also known as m-fluorobenzenesulfonyl chloride, is a fluorinated arylsulfonyl chloride. It can be prepared from 1,3-benzenedisulfonyl fluoride.[1]
Application
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 1-(2-bromobenzyl)-2-(3-fluorophenyl)pyrrole and 1-(2-bromobenzyl)-2,5-bis(3-fluorophenyl)pyrrole.[2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Potassium fluoride catalyzed fluorodesulfonylations of aryl sulfonyl fluorides.
Van der Puy M.
The Journal of Organic Chemistry, 53(18), 4398-4401 (1988)
Palladium-Catalyzed Iterative C- H Bond Arylations: Synthesis of Medium-Size Heterocycles with a Bridgehead Nitrogen Atom.
Hagui W, et al.
ChemCatChem, 7(21), 3544-3554 (2015)