Principaux documents
535605
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
248-252 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
Clé InChI
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable