Documents
488267
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl-2-13C bromide
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
37-40 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
1.473 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
Clé InChI
RDHPKYGYEGBMSE-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23.00 °C - closed cup