531472
2-Iodophenylacetic acid
97%
151,00 $
About This Item
151,00 $
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
116-119 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
iodo
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable