Principaux documents
260061
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylacetic acid
99%
Synonyme(s) :
2-(2-Bromophenyl)acetic acid, 2-Bromobenzeneacetic acid, o-Bromophenylacetic acid
5 G
64,20 $
25 G
197,00 $
64,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
64,20 $
25 G
197,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Beilstein:
2250655
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
104-106 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromophenylacetic acid has been used:
  • as starting reagent in the synthesis of 8-methoxy-2-tetralone[1]
  • in the preparation of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lee S, et al.
Synthetic Communications, 25(18), 2775-2780 (1995)
A peptoid based synthesis of di-and tri-substituted 2-oxopiperazines on solid support.
Goff DA.
Tetrahedron Letters, 39(12), 1473-1476 (1998)