241431
Tungsten hexacarbonyl
97%
Synonyme(s) :
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
12.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 67 °C)
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Impuretés
<1% Mo
Pf
150 °C (lit.)
Densité
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clé InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.