Documents
52917
Sigma-Aldrich
1,4,7,10,13,16-Hexathiacyclooctadecane
≥97.0% (S)
Synonyme(s) :
18-Ane-S6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.71
Numéro Beilstein :
143957
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12350000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (S)
Pf
92-94 °C (lit.)
92-96 °C
Chaîne SMILES 
C1CSCCSCCSCCSCCSCCS1
InChI
1S/C12H24S6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clé InChI
HELCSRZMDRYPIJ-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Crown-compound forming complexes with transition metal ions
E. Sekido et al.
Bull. Chem. Soc. Bull., 61, 1587-1587 (1988)
R.E. Wolf et al.
Inorg. Synth., 25, 122-122 (1989)