126136
Diethyl methylmalonate
99%
Synonyme(s) :
Methylmalonic acid diethyl ester
101,00 $
About This Item
101,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
78-80 °C/10 mmHg
Densité
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter