Documents
525715
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(Cl)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
47-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol is also referred to as (4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol (IUPAC name).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup