Principaux documents
122394
Sigma-Aldrich
Thiochroman-4-one
97%
10 G
191,00 $
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
191,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
191,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.6395 (lit.)
pb
154 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
28-30 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
thioether
Chaîne SMILES 
O=C1CCSc2ccccc12
InChI
1S/C9H8OS/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Thiochroman-4-one was used as the starting reactant for synthesis of series of pyrazoles and isoxazoles[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K Ramalingam et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(6), 847-850 (1977-06-01)
A small series of pyrazoles and isoxazoles derived from thiochroman-4-one has been synthesized and characterized. The compounds were examined for their in vitro inhibitory activity against Bacillus subtilis and Pseudomonas fluorescens. Among the tested compounds the pyrazole derivative from thiochroman-4-one