Documents
520497
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4S(O)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
115-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
YNJDSRPIGAUCEE-SNVBAGLBSA-N
Catégories apparentées
Application
(R)-(-)-p-Toluenesulfinamide may be used in the preparation of E,E-(R)-(-)-N-(2,4-hexadienalidene)-p-toluenesulfinamide by reacting with sorbic aldehyde in the presence of titanium ethoxide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
d-Amino ?-Keto Esters, a Designed Polyfunctionalized Chiral Building Block for Alkaloid Synthesis. Asymmetric Synthesis of (R)-(+)-2-Phenylpiperidine and (-)-SS20846A.
Davis FA, et al.
Organic Letters, 2(8), 1041-1043 (2000)