Principaux documents
523674
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiC6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0%
Pf
173-178 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H15BO2Si/c1-13(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(11)12/h4-7,11-12H,1-3H3
Clé InChI
NRPZMSUGPMYBCQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mariana Hamer et al.
Electrophoresis, 39(8), 1048-1053 (2018-02-01)
Glycosylated hemoglobin (HbA1c) detection is performed routinely in hospitals as it is the most widespread confirmatory diagnosis of diabetes mellitus. Here we present a novel CE method for measuring HbA1c by introducing silica nanoparticles (NPs) modified with a boronic acid