Principaux documents
521884
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-naphthaleneboronic acid
Synonyme(s) :
2-Ethoxy-1-naphthylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC10H6B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
102-106 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
Clé InChI
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable