Documents
63207
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥98%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (S)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -16±2°, c = 1 in dioxane
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Application
Reactant involved in the synthesis of biologically activy molecules including:
  • CCR5 antagonists with anti-HIV-1 activity
  • Opioid receptor antagonists
  • Human growth hormone secretagogue receptor antagonists for treatment of obesity
  • Fatty acid oxidation inhibitors
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable