Principaux documents
517860
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5-boronic acid
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
(Pentadeuterophenyl)boronic acid
1 G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6D5B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Pf
217-220 °C (lit.)
Application(s)
electronics
pharmaceutical
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(B(O)O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7BO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8-9H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
HXITXNWTGFUOAU-RALIUCGRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable