Principaux documents
175730
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-d5
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Pentadeuterobromobenzene
5 G
680,00 $
25 G
3 370,00 $
680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
680,00 $
25 G
3 370,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6D5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.04
Beilstein:
1866602
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
680,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.5585 (lit.)
pb
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Description générale
Bromobenzene-d5 is a deuterated derivative of bromobenzene having an isotopic purity of 99.5 atom% D. Temperature dependent 1H-NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance) spectra of calixarenes (p-tert-butylcalix-[4]- and calix[8]arene) have been investigated in CDCl3 and bromobenzene-d5.[1] Imaginary refractive indices, real refractive indices and other absorption quantities and imaginary molar polarizability spectra of liquid bromobenzene-d5 have been evaluated.[2]
Application
Bromobenzene-d5 may be used in the preparation of orthoterphenyl-d10 (OTP-d10).[3]
Starting material used to prepare free radicals for ESR studies.[4]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Comparative study of the Debye-Waller factor anomaly at the glass transition of isotopically substituted orthoterphenyls.
Debus O, et al.
Chemical Physics Letters, 180(3), 271-274 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 3950-3950 (1991)
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)