Principaux documents
51560
Sigma-Aldrich
Heptacosane
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Heptacosane
1 G
67,20 $
67,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
67,20 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)25CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.73
Beilstein:
1706242
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (GC)
pb
270 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
58-60 °C (lit.)
58-60 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
Clé InChI
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Ordered phases in n-heptacosane (C27H56). Structure determination of the Mdci phase.
Rajabalee F, et al.
Chemistry of Materials, 14(10), 4081-4087 (2002)
Distribution and thermophysical properties of n-heptacosane molecules confined in carbon nanotube.
Tong X, et al.
Phase Transitions, 1-10 (2015)
STM study of molecular adsorption on single-wall carbon nanotube surface.
Ago H, et al.
Chemical Physics Letters, 383(5), 469-474 (2004)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and
Questions
  1. in which solvent heptacosane is soluble
    1 answer
    1. Unfortunately, the solubility of this product is not determined.