Principaux documents
514624
Sigma-Aldrich
2,2,2,3′,4′-Pentafluoroacetophenone
95%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4375 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
Densité
1.464 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F5O/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(14)8(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
WEKSIOBQIQXAEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.67 °C - closed cup