196916
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
99%, contains 0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
(Perfluorophenyl)ethylene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-vinylbenzene, Ethenylpentafluorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
0.1% p-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H,1H2
Clé InChI
LVJZCPNIJXVIAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.