103713
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
99%
Synonyme(s) :
Pentafluoroaniline
64,00 $
About This Item
64,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
153 °C (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Solubilité
toluene: soluble
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Nc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2F5N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
Clé InChI
NOXLGCOSAFGMDV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F
Point d'éclair (°C)
73 °C