Documents
R2020
Sigma-Aldrich
RNaseZAP
Cleaning agent for removing RNase
Synonyme(s) :
RNAse cleaner, RNAse contamination remover, RNAse remover
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.52
Forme
liquid
Caractéristiques
RNase free (removal from glass and plastic surfaces)
Conditionnement
pkg of 250 mL
Technique(s)
RNA purification: suitable
pH
7.0-7.4
Température de transition
flash point 100 °C (closed cup)
Solubilité
water: soluble
Densité
1000 g/cm3
Catégories apparentées
Description générale
RNaseZAP est un agent purifiant qui permet d'éliminer les RNases contaminant la verrerie, les surfaces en plastique, les réacteurs, les paillasses et les pipettes. Il permet également de décontaminer les microtubes à centrifuger sans inhiber les réactions enzymatiques ultérieures.
Application
  • Le produit RNaseZAP est utilisé comme agent nettoyant pour éliminer les RNases contaminant la verrerie, les appareils, les paillasses et les pipettes.
  • Il décontamine les surfaces en verre et en plastique.
  • ATTENTION : L'utilisation de la solution RNaseZap est déconseillée sur les surfaces métalliques corrodables.
Cet agent nettoyant permet d'éliminer les traces de RNase de la verrerie, des surfaces en plastique, des paillasses et des pipettes. Il permet également de décontaminer les microtubes à centrifuger sans inhiber les réactions enzymatiques ultérieures.
Informations légales
RNaseZAP is a trademark of Ambion, Inc.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
An integrative analysis of microRNA and mRNA profiling in CML stem cells
Chronic Myeloid Leukemia, 219-241 (2016)
Transcriptome analysis and RNA interference of cockroach phototransduction indicate three opsins and suggest a major role for TRPL channels.
French AS
Frontiers in Physiology, 6, 207-207 (2015)
Transport and metabolism of choline in synaptosomes: ionic requirement.
T Y Wong et al.
Biochemical Society transactions, 9(1), 84-85 (1981-02-01)
Sandra Nwokeoha et al.
Ultrasound in medicine & biology, 42(10), 2478-2492 (2016-07-23)
The delivery of genes into cells through the transfer of ribonucleic acids (RNAs) has been found to cause a change in the level of target protein expression. RNA-based transfection is conceptually more efficient than commonly delivered plasmid DNA because it
Farah J Nassar et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1465, 219-241 (2016-09-02)
Integrative analysis of microRNA (miRNA) and messenger RNA (mRNA) in Chronic Myeloid leukemia (CML) stem cells is an important technique to study the involvement of miRNA and their targets in CML stem cells self-renewal, maintenance, and therapeutic resistance. Here, we
Articles
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Contenu apparenté
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield