Principaux documents
494100
Sigma-Aldrich
Silicon tetrabromide
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetrabromosilane
5 ML
135,00 $
25 ML
457,00 $
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
135,00 $
25 ML
457,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SiBr4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
135,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: silicon
pb
153 °C (lit.)
Pf
5 °C (lit.)
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Si](Br)(Br)Br
InChI
1S/Br4Si/c1-5(2,3)4
Clé InChI
AIFMYMZGQVTROK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.